Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papiers quantitatifs de grade 388, pliés
Les papiers quantitatifs de grade 388, pliés de Sartorius Stedim Biotech™, sont adaptés aux analyses quantitatives et gravimétriques ainsi qu'à la filtration sous pression ou sous vide.
Marque:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-4-101-320
Code produit. 15922980
  • 621.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 18-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • 100 % linters de coton
  • Sans cendres (≤ 0,01 % selon Din 540370)
  • Résistants à l’humidité
  • Boîte à code couleur pour faciliter la sélection
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
84 g/m2
100 % linters de coton (>98 % d’alpha-cellulose ; sans cendres)
10 s
100 / boîte
320 mm
Plié
12 à 15 μm
388
0,21 mm