Learn More
Thermo Scientific™ Grade 25 sphére en saphir, Dia. : 4,78 mm
Marque: Thermo Scientific™ 042050.KK
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Sapphire Sphere | |
4.78 mm | |
Grade 25 | |
10 pièces |