Learn More
Thermo Scientific™ Grade 25 sphére en saphir, Dia. : 1,19 mm
36.80€ - 309.00€
Spécification
Type de produit | Sapphire Sphere |
---|---|
Diamètre (métrique) | 1.19 mm |
Qualité | Grade 25 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11365989
|
Thermo Scientific™
042046.KN |
100 unités | N/A | ||||||
15486425
|
Thermo Scientific™
042046.KJ |
5 unités |
36.80€
5 pièces |
Expédition estimée: 09-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11355989
|
Thermo Scientific™
042046.KM |
25 unités | N/A | ||||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Sapphire Sphere | |
1.19 mm | |
Grade 25 |