Learn More
Thermo Scientific™ Grade 25 sphères rubis, Dia. : 1,19 mm
45.21€ - 441.00€
Spécification
Type de produit Sphère rubis
Diamètre (métrique) 1.19 mm
Qualité 25
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11355979
Afficher les documents
Thermo Scientific™
042041.KM
25 unités
184.00€
25 pièces
Expédition estimée: 09-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15446425
Afficher les documents
Thermo Scientific™
042041.KJ
5 unités Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11365979
Afficher les documents
Thermo Scientific™
042041.KN
100 unités Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Sphère rubis
1.19 mm
25