Learn More
Thermo Scientific™ Grade 25 sphères rubis, Dia. : 0,50 mm
49.10€ - 441.00€
Spécification
Type de produit Sphère rubis
Diamètre (métrique) 0.50 mm
Qualité Grade 25
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11386019
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
042073.KM
25 unités Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15471767
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
042073.KJ
5 unités Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11396019
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
042073.KN
100 unités Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Sphère rubis
0.50 mm
Grade 25