Learn More
Sartorius™ Disques de papier filtre résistants à l’humidité, de grade 1289
Utilisés pour les analyses qualitatives de routine, lorsqu’aucune analyse gravimétrique n’est nécessaire. Les disques de papier filtre résistants à l’humidité Sartorius™, de calibre 1289, peuvent être utilisés pour la filtration sous pression et sous vide. Les filtres ultra purs sont proposés sous forme de disques filtrants dans un large éventail de diamètres.
9.00€ - 17.45€
Spécification
Format | Disque |
---|---|
Matériau | Linters de coton et pâte raffinée |
Particle Retention | 8 à 12 μm |
Vitesse de filtration | 20 μm/s |
À utiliser avec (application) | Utilisé à des fins analytiques et pour des analyses de routine, lorsqu’aucune analyse gravimétrique n’est nécessaire |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10509393
|
Sartorius™
FT-3-207-030 |
30 mm |
9.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 28-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11721165
|
Sartorius™
FT-3-207-018 |
18 mm |
17.45€
100 pièces |
Expédition estimée: 20-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10110135
|
Sartorius™
FT-3-207-045 |
45 mm |
11.30€
100 pièces |
Expédition estimée: 23-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Ces papiers filtres qualitatifs sont essentiellement utilisés à des fins analytiques et pour des analyses de routine, lorsqu’aucune analyse gravimétrique n’est nécessaire (par exemple, filtration de l’analyse du malt).- Fabriqués en linters de coton et pâte raffinée avec une teneur en cellulose α supérieure à 95 %
- Filtres très purs avec une teneur en cendres de moins de 0,1 %
- Les filtres de grade 1289 présentent les caractéristiques suivantes :
- pour les précipitants cristallins moyens-fins
- porosité moyenne à large pour une vitesse de filtration modérée-rapide
- Poids de base de 84 g/m2
- Non stériles, conditionnés en vrac
Spécification
Disque | |
8 à 12 μm | |
Utilisé à des fins analytiques et pour des analyses de routine, lorsqu’aucune analyse gravimétrique n’est nécessaire | |
Lot de 100 | |
Papier filtre qualitatif |
Linters de coton et pâte raffinée | |
20 μm/s | |
1289 | |
0,21 mm |