Learn More
Fisherbrand™ Papier filtre qualitatif en cellulose de grade 113 pour filtrage moyen
Filtre les particules fines.
Marque: Fisherbrand™
21.06 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21753" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.11700kg
Description
- Qualité de pureté
- En fibres de cellulose
- Teneur en cellulose alpha d’environ 100 % selon des normes précises
- Teneur en cendres : 0,06 %
Applications
- Utilisé pour les liquides, les particules fines
- Utilisé dans les huiles essentielles et industrielles
- Analyse atmosphérique
- Industrie des boissons
- Industries alimentaire et chimique
Spécification
Teneur en cendres : 0,06% | |
Cellulose | |
5 à 8 μm | |
113 | |
0,16 mm | |
110 mm |
Disque plié | |
5 à 8 μm | |
Convient à la filtration rapide des liquides avec des particules fines | |
Lot de 100 | |
110 mm |