Learn More
Fisherbrand™ Papier filtre qualitatif en cellulose de grade 113 pour filtrage moyen
Filtre les particules fines.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Qualité pure
- En fibres de cellulose
- Teneur en cellulose alpha de près de 100 % selon des normes précises
- Teneur en cendres : 0.06 %
Applications
- Utilisé pour les liquides et les particules fines
- Utilisé dans les huiles essentielles et industrielles
- Analyse atmosphérique
- Industrie des boissons
- Industries alimentaire et chimique
Spécification
Ash Content: 0.06% | |
Cellulose | |
5 to 8 μm | |
113 | |
0.16 mm | |
270 mm |
Disque lisse | |
5 to 8 μm | |
Suitable for fast filtration of liquids with fine particle | |
100 Pack | |
270 mm |