Learn More
Fisherbrand™ Papier filtre qualitatif en cellulose de grade 113 pour filtrage moyen
Filtre les particules fines.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.42750kg
Code produit. 11704273
  • 77.35€ / 100 pièces
Expédition estimée: 26-07-2024
Description
  • Qualité de pureté
  • En fibres de cellulose
  • Teneur en cellulose alpha d’environ 100 % selon des normes précises
  • Teneur en cendres : 0,06 %
Applications
  • Utilisé pour les liquides, les particules fines
  • Utilisé dans les huiles essentielles et industrielles
  • Analyse atmosphérique
  • Industrie des boissons
  • Industries alimentaire et chimique
Spécification
Spécification
Teneur en cendres : 0,06%
Cellulose
5 à 8 μm
113
0,16 mm
240 mm
Disque plié
5 à 8 μm
Convient à la filtration rapide des liquides avec des particules fines
Lot de 100
240 mm