Learn More
BUCHI Cartouches FlashPure Silica Flash
Haute résolution et capacité de charge exceptionnelle
Marque: BUCHI 145154068
Includes: 4 pièces
Description
Haute performance
- Haute résolution de séparation grâce à une silice de haute qualité
- Pureté de fraction accrue grâce à une meilleure séparation
- Évaporation plus rapide des plus petits volumes de fraction
- Performances reproductibles d’un lot à l’autre
Diminution des coûts de purification
- Augmentation du débit d’échantillons grâce à une capacité de chargement élevée des échantillons
- Économie de solvants : le rendement de purification requis est atteint plus rapidement /ul>
Spécification
Silice - phase normale | |
4 Pc. | |
Pour la chromatographie Flash à l’aide d’ISCO et d’instruments de biotage |
FlashPure | |
330 g | |
75 psig |