Learn More
BUCHI Cartouches de chromatographie Flash FlashPure
Tous les produits Buchi Produits
Click to view available options
Poids du lit (métrique):
24 g
Comprend:
15 unités
Description
Includes
15 pièces
- Haute résolution de séparation grâce à une silice haute qualité
- Pureté de fraction accrue grâce à une meilleure séparation
- Évaporation plus rapide des plus petits volumes de fraction
- Performances reproductibles d’un lot à l’autre
- Augmentation du débit des échantillons grâce à une capacité de chargement élevée des échantillons
- Économie de solvants : le rendement de purification requis est atteint plus rapidement
Spécification
Spécification
| Matériau | Silice - phase normale |
| Type | FlashPure |
| Comprend | 15 unités |
| Poids du lit (métrique) | 24 g |
| À utiliser avec (application) | Pour la chromatographie Flash à l’aide d’ISCO et d’instruments de biotage |
| Pression max. | 75 psig |