Learn More
BUCHI Cartouches FlashPure Silica Flash
Haute résolution et capacité de charge exceptionnelle
Marque:  BUCHI 11067704
Code produit. 16330136
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: 20 Pieces
Description
Description
  • High resolution of separation due to high-quality silica
  • Increased fraction purity due to a better separation
  • Faster evaporation of smaller fraction volumes
  • Reproducible performance from batch to batch
  • Increased sample throughput due to high sample loading capacity
  • Solvent saving: required purification yield is achieved faster
Spécification
Spécification
Silica - Normal Phase
20 Pc.
For Flash Chromatography Using ISCO and Biotage Instruments
FlashPure
12 g
75 psig