Learn More
Gibco™ Milieu de Grace pour culture de cellules d’insectes, supplémenté
Milieu de Grace pour culture de cellules d’insectes, supplémenté
83.75€ - 684.00€
Spécification
Contenu et stockage | 2 à 8 °C |
---|---|
Type de cellule | Cellule d’insectes |
Forme | Liquide |
Type de produit | Milieu d’insectes Grace |
À utiliser avec (application) | Culture de cellules d’insectes |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11590396
|
Gibco™
11605045 |
500 mL |
83.75€
500mL |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11500406
|
Gibco™
11605086 |
10 x 500 ml |
684.00€
10 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Le milieu d’insectes supplémenté de Grace était initialement conçu pour la croissance des cellules du papillon australien Emperor gum moth, Antherea eucalypti. Le milieu d’insectes supplémenté de Grace est maintenant largement utilisé pour la croissance des cellules de Spodeptera frugiperda, Sf9 et Sf21.Les cellules Sf9 et Sf21 sont couramment utilisées pour exprimer la protéine recombinante à l’aide du système vecteur d’expression baculovirus (BEVS). Nous proposons une grande variété de milieux Gibco™ pour toute une gamme d’applications de culture de cellules d’insectes.
Formule
Ce milieu d’insectes Grace contient de l’hydrolysat de lactalbumine, de l’hydrolysat de levure, de la L-glutamine et du bicarbonate de sodium. La formulation complète est disponible. Le milieu d’insectes supplémenté de Grace contient de l’hydrolysat de lactalbumine et de l’hydrolysat de levure que l’on ne trouve pas couramment dans la version non supplémentée.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa sur deux sites
Le milieu d’insectes supplémenté de Grace Gibco™ est fabriqué dans une installation conforme aux BPFa située à Paisley, en Écosse, au Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au milieu d’insectes supplémenté de Grace Gibco™ fabriqué sur notre site situé à Grand Island (11605-094). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et est certifié ISO 13485 et 9001.
Le milieu d’insectes supplémenté de Grace contient de l’hydrolysat de lactalbumine et de l’hydrolysat de levure et est généralement supplémenté par 10 % de sérum de veau fœtal (SVF) avant utilisation. Le milieu d’insectes supplémenté de Grace a besoin du CO2 ambiant pour maintenir un pH physiologique.
Spécification
2 à 8 °C | |
Liquide | |
Culture de cellules d’insectes |
Cellule d’insectes | |
Milieu d’insectes Grace | |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.