Learn More
Thermo Scientific™ Congélateurs de laboratoire série GPS
Protégez vos échantillons grâce à ces congélateurs, du format compact 265 L au format grande capacité 1 048 L.
Spécification
Type Congélateur multifonction
Gamme de températures -12 ° à -25 ° C
Matériau de la hotte Acier anti-corrosion, peint en blanc
Certifications/Conformité CE
Type de contrôle Numérique
Consulter d'autres spécifications
Description
Description
Protégez vos échantillons grâce aux congélateurs de laboratoire Thermo Scientific™ série GPS. Du format compact 265 L au format grande capacité 1 048 L, ces congélateurs répondent aux exigences des laboratoires d’aujourd’hui.
Tous les modèles présentent des caractéristiques de protection des échantillons conçues pour les strictes exigences des environnements de laboratoire.
  • Contrôleur intégré
  • Affichage numérique
  • Alarmes de température trop élevée ou trop basse
  • Verrous de porte standard
  • Roulettes standard
  • Dégivrage automatique
  • Ports d’accès
  • Marquage CE
Recommandés pour les domaines suivants :
Stockage en laboratoire à usage général
Informations de commande :
Uniquement disponibles dans les zones sur bande 50 Hz ; non disponibles en Amérique du Nord ou autres zones sur bande 60 Hz.
Spécification
Spécification
Congélateur multifonction
Acier anti-corrosion, peint en blanc
Numérique
La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
Alarme
230V
50 Hz
-12 ° à -25 ° C
CE
roulettes
automatique
EU
230 V 50 Hz
R600A
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Congélateurs de laboratoire série GPS