Learn More
Gosselin™ Bouchon à ailettes Gosselin™
Adaptés à diverses utilisations de tubes et d’applications
Marque: Gosselin™ BA110-20
179.33 EUR valable jusqu'au 2025-04-18
Utilisez le code promo "24095" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Procédé de fabrication : Tous les bouchons et tubes sont fabriqués avec des équipements de haute technologie utilisant la technologie de moulage par injection. Les plastiques bruts utilisés sont vierges et conformes aux normes environnementales actuelles. Chaque lot de production fait l’objet d’une inspection tout au long du processus de production, conformément aux références standard, qui sont renforcées par les propres spécifications de Gosselin.
- Formes de tubes : Large gamme de tubes : fond rond, fond conique, fond plat, fond ailé, peut être utilisé avec plusieurs analyseurs sur le marché.
- Résistance : La plupart de nos tubes sont conçus pour résister à la centrifugation jusqu’à 3000 g maximum avec un adaptateur adapté dans un rotor équilibré.
- Bouchons : Nos bouchons sont adaptés à diverses utilisations de tubes et d’applications. C’est pourquoi, nous proposons des bouchons droits, à ailes ou à vis. Tous les bouchons comportent des rainures verticales pour une meilleure préhension.
- Conditionnement : Tous les tubes sont protégés par un sachet extérieur en polyéthylène placé à l’intérieur des boîtes à l’avance pour éviter tout risque de contamination par des particules.
- Traçabilité des produits : Grâce à l’étiquette du produit sur chaque boîte, nous pouvons suivre chaque cycle de production. Cette étiquette comprend le numéro de lot et la date de péremption si le produit a été stérilisé.
- Matières premières : Conforme aux directives européennes en vigueur, notamment l’absence de métaux lourds (CE N°1935/2004), la compatibilité alimentaire (94/62/CE) et le marquage CE relatifs aux dispositifs médicaux pour le diagnostic in vitro (98/79/CE).
Spécification
PEBD | |
15000/boîte | |
2500/boîte |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Outlet Corner
Utilisez le code 24095 pour recevoir cette promotion.Code promotionnel: 24095Expire: 2025-04-15