Learn More
Gosselin™ Pots en polypropylène
Click to view available options
Capacité (métrique):
510 ml
775 ml
1 000 ml
1 070 ml
Type de produit:
Récipient
Récipient ionisé
Conditionnement:
100 pièces
160 pièces
70 pièces
80 pièces
Description
- Produit non stérile
- Grande résistance aux chocs
- Avec bouchon à vis en PP
Spécification
Spécification
| Type de produit | Récipient |
| Closure Included | Oui |
| Matériau | Polypropylène |
| Forme | Droit, cylindrique |
| Stérilité | Non stérile |
| Capacité (métrique) | 775 ml |
| Certifications/Conformité | CE N°1935/2004 |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Couleur | blanc |
| Afficher plus |