Learn More
Gosselin™ Flacons de stockage carrés en PEHD
Click to view available options
Volume (métrique):
2.7L
Conditionnement:
30 pièces
Description
- Construction en polyéthylène haute densité
- Incassables.
- Translucide
- Forme carrée avec une poignée de transport pour une prise et un transport faciles
- Gradué
- Bouchon à vis jaune
Spécification
Spécification
| Matériau | Polypropylène haute densité |
| Matériau du bouchon | Polypropylène haute densité |
| Couleur | Translucide |
| Nb par paquet | 30/boîte |
| Volume (métrique) | 2.7L |