Learn More
Épandeur en polystyrène de forme T Gosselin™
Ce produit est stérilisé à l’aide d’une méthode d’irradiation conforme aux exigences de la norme ANSI/AAMI/ISO 11137 pour obtenir un niveau garanti de stérilité (SAL) de 10-3.
Marque: Gosselin ETAT-05
75.97 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21640" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 8.10000kg
Description
- Polystyrène (PS)
- Conditionnement dans un sachet refermable
- Extrémité courbe ou extrémité en “T”
- Stérile
Spécification
Oui | |
En T | |
148 mm |
Stérile | |
Vert | |
Pour les utilisations environnementales, industrielles, microbiologiques et dans les produits laitiers |