Learn More
Gosselin™ Récipient droit en PP avec bouchon à vis
Click to view available options
Capacité (métrique):
40 mL
125 mL
180 mL
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Couleur de bouchon:
Blanc
Bleu
Rouge
Conditionnement:
1000 pièces
264 pièces
380 pièces
Description
Conçu pour le prélèvement, le stockage et le transport des échantillons vers les laboratoires.
- Bouchon en polyéthylène
- Bouchon à vis étanche
- Versions stériles ou non stériles disponibles
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 125 mL |
| Couleur | Transparent |
| À utiliser avec (application) | Prélèvement des échantillons |
| Matériau | Polypropylène |
| Nb par paquet | 380/paquet |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur de bouchon | Rouge |
| Closure Included | Oui |
| Graduated | Non |
| Forme | Cylindrique |
| Afficher plus |