Learn More
Gosselin™ Récipient droit
Code produit. 15498844
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 mL
125 mL
180 mL
Couleur de bouchon:
Bleu
Rouge
Vert
Conditionnement:
264 pièces
380 pièces
600 pièces
700 pièces
Code produit. 15498844
Marque: Gosselin™ TP53C052
Récipient droit, flacons pour échantillons, en PP, Corning™ Gosselin™, disponible en différentes tailles et capacités, stériles et non stériles.
  • Polypropylène (PP) transparent et résistant aux chocs
  • Disponibles en différentes tailles et différentes capacités
  • Bouchons à vis à code couleur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Polypropylène
Stérilité Stérile
Capacité (métrique) 180 mL
Couleur de bouchon Rouge
Nbre par carton 264/carton
Nb par paquet 264/Bte