Learn More
Gosselin™ Récipient droit
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 mL
125 mL
180 mL
Couleur de bouchon:
Bleu
Rouge
Vert
Conditionnement:
264 pièces
380 pièces
600 pièces
700 pièces
Description
- Polypropylène (PP) transparent et résistant aux chocs
- Disponibles en différentes tailles et différentes capacités
- Bouchons à vis à code couleur
Spécification
Spécification
| Matériau | Polypropylène |
| Stérilité | Stérile |
| Capacité (métrique) | 60 mL |
| Couleur de bouchon | Rouge |
| Nbre par carton | 600/carton |
| Nb par paquet | 30/Bte |