Learn More
Corning™ Récipients droits en polypropylène stériles avec bouchons en polyéthylène rouges
Outils d’échantillonnage pour le contrôle de la qualité pour la récupération et l’expédition d’échantillons en toute sécurité
Marque: Corning™ TP53-003
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En PP moulé par injection
- Bouchon à vis en PE rouge étanche
- Stérilité assurée 10-3
Spécification
180 mL | |
Clear | |
Sterile | |
102 mm | |
52 mm |
6.08 oz | |
Polypropylène transparent | |
Rouge | |
Polyéthylène | |
Bouchon à vis étanche |