Learn More
Gosselin™ Flacon en PEHD carré Gosselin™, 2,5 L, gradué
Code produit. 15324698
Click to view available options
Couleur:
Ambré
Transparent
Transparents
Description:
Avec poignée de transport
Sans poignée
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Les flacons carrés Corning™ Gosselin™ sont en polyéthylène haute densité (PEHD) résistant aux chocs.
Les flacons carrés Corning™ Gosselin™ sont en polyéthylène haute densité (PEHD) résistant aux chocs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 2,5 L
Couleur Transparents
Description Sans poignée
Nbre par carton 35/carton
Stérilité Stérile
Couleur de bouchon Blanc
Graduated Oui
Taille du bouchon 77 mm
Type de bouchon Bouchon à vis avec tampon