Learn More
Corning™ S-Blender-1A
Code produit. 15589783
Click to view available options
Plage de volume (métrique):
Sachets 80 à 400 ml
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15589783
Marque: Corning™ SBLENDER1
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Mélangeur de haute performance pour préparation d’échantillons microbiologiques.
Le modèle Corning Gosselin S-Blender-1A est un mélangeur hautes performances pour la préparation d’échantillons microbiologiques. Le mélangeur, qui convient à une gamme de dilutions d’échantillons comprises entre 80 et 400 ml, assure un mélange rapide et précis de tout échantillon, y compris les denrées alimentaires, l’agriculture, les produits chimiques et les cosmétiques.
Produit facile à nettoyer :
  • Palettes amovibles en acier inox
  • Palettes et porte autoclavables
  • Cuve de mélange amovible
  • Tiroir pour déchets intégré
Vitesse, durée et force du mélange réglables :
  • Capacité de mélange : Sachets 80 à 400 ml
  • Commande numérique, clavier et écran LCD
  • Affichage du temps restant
  • Mode de paramétrage du programme (9 programmes)
  • Minuteur réglable : 10 secondes à 210 secondes ou en continu
  • Vitesse réglable (coups/min) : lente (450), normale (550) et rapide (650)
Autres caractéristiques :
  • Faible niveau de bruit (51dBA)
  • Protection du moteur et des machines : disjoncteur électronique, pas d’accès à la chambre pendant le fonctionnement, système de démarrage / arrêt déclenché par l’ouverture de la porte
  • Garantie : 3 ans
  • Liste des pièces de rechange disponible
  • Centres de services régionaux disponibles pour l’entretien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Mélangeur haute performance
Vitesse Vitesse réglable (coups/min) : lente (450), normale (550) et rapide (650)
Plage de volume (métrique) Sachets 80 à 400 ml
À utiliser avec (application) Mélange de tous types d’échantillons, y compris les échantillons issus des domaines de l’alimentation, de l’agriculture, des produits chimiques et des cosmétiques
Niveau sonore Faible (51 dB[A])