Learn More
Corning™ Boîte de Petri ronde
Optimisée pour l’automatisation
Marque: Corning™ BB64-02
108.22 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21640" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 1.33200kg
Description
- 65 x 14,5 mm (D x H)
- 0/3/4 évents
- Polystyrène cristal (PS)
- Planéité optimale
- Couvercle adhérant
- Grille moulée de 10 x 10 mm
Spécification
Quadrillé | |
Rond | |
Boîte de Petri pour culture cellulaire | |
720/carton | |
Oui | |
65 mm |
PS | |
Stérile | |
1 | |
20/Bte | |
14,5 mm |