Learn More
Gosselin™ Tube à base circulaire Gosselin™
Compatibilité avec les systèmes d’automatisation
Marque: Gosselin™ TL40-02
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 9.66000kg
Description
- Centrifugation jusqu’à 3 000 g avec un adaptateur adapté dans un rotor équilibré
- Compatibilité avec les systèmes d’automatisation
- Pour un usage en laboratoire
- Polystyrène (PS) ou polypropylène (PP)
Spécification
2 ml | |
PS | |
1500/sachet, 6000/boîte |