Learn More
Tubes en PS à base circulaire de 10 ml Gosselin™
En PS. Les tubes en PS à base circulaire de 10 ml Gosselin™ conviennent aux applications cliniques, alimentaires et industrielles.
Marque: Gosselin TR95-01
191.56 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Base arrondie
- PS
- Couleur naturelle (transparents)
- Adaptés aux produits alimentaires
- Stériles
- Certifiés CE N°1935/2004, ISO 11137 : Nil
Spécification
CE, UL, ISO 11137 | |
PEBD | |
10 mL | |
Non | |
250BG | |
Non | |
15,4 mm | |
Tube à essai |
Rouge | |
Naturel | |
Polystyrène | |
Pour les applications cliniques et environnementales, les produits laitiers, les industries, la microbiologie | |
1 000/carton | |
Non stérile | |
Bouchon droit |