Learn More
Tubes en PS à base circulaire de 10 ml Gosselin™
Code produit. 11717325
Click to view available options
Diamètre (métrique):
15,4 mm
16 mm
17,8 mm
Type de bouchon:
Bouchon droit
Non inclus
Oui; Bouchon á ailettes
Conditionnement:
1000 pièces
1250 pièces
Code produit. 11717325
Marque: Gosselin TL9501
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
En PS. Les tubes en PS à base circulaire de 10 ml Gosselin™ conviennent aux applications cliniques, alimentaires et industrielles.
  • Base arrondie
  • PS
  • Couleur naturelle (transparents)
  • Adaptés aux produits alimentaires
  • Stériles
  • Certifiés CE N°1935/2004, ISO 11137 : Nil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité UL, ISO 11137
Couleur Naturel
Capacité (métrique) 10 ml
Matériau Polystyrène
À utiliser avec For clinical, dairy, environment, industries, microbiology
Conditionnement 250BG
Quantité 1250 Carton
Avec rebord Non
Stérilité Non stérile
Diamètre (métrique) 17,8 mm
Type de bouchon Non inclus
Type de produit Tube à essai