Learn More
Gosselin™ Récipient droit en polypropylène Gosselin™ avec bouchon à charnière
Pour un stockage sûr et sécurisé, avec un volume optimisé pour l’échantillonnage du lait. Les récipients droits Gosselin™ avec bouchon à charnière sont fabriqués en PS transparent ou bleu.
Marque: Gosselin™ FL100-01
96.81 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21693" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Résistance aux chocs
- Bouchon à charnière autostable
- Avec ou sans zone d’écriture
Spécification
Récipient | |
Oui | |
Droit, cylindrique | |
90 mL | |
Naturel | |
Naturel | |
80 mL | |
Bouchon à charnière en polypropylène naturel |
Oui | |
Polypropylène | |
Non stérile | |
CE N°1935/2004 | |
Bouchon à charnière | |
43 mm | |
80 mm | |
350/Carton |