Learn More
Gosselin™ Tubes à base ronde, PP
Click to view available options
Stérilité:
Stérile
Conditionnement:
6000 pièces
Description
- Construction en polypropylène durable
- Forme à fond rond
- Compatibilité avec les systèmes d’automatisation
- Compatible avec la centrifugation
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 10,9 mm |
| Type de produit | Tube |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (métrique) | 2 mL |
| Forme du fond | Rond |
| Matériau | PP |
| Nbre par carton | 6000 |
| Nb par paquet | 1500 |
| Stérilité | Stérile |
| Hauteur (métrique) | 42,5 mm |