Learn More
Gosselin™ Récipients coniques
Pour un stockage sûr et sécurisé en laboratoire. Les récipients coniques Gosselin™ avec bouchon sont fabriqués en polypropylène transparent ou blanc.
Marque: Gosselin™ PC1000-03
124.38 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24277" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Résistance aux chocs
- Graduations moulées à l’extérieur sur des récipients transparents ; graduations internes moulées sur des récipients blancs
Spécification
Récipient | |
Oui | |
Conique, cylindrique | |
1 000 ml | |
Bouchon à clipser (non inclus) | |
105 mm | |
250/Carton |
Non | |
Polypropylène | |
Non stérile | |
CE, DIV, CE N°1935/2004 | |
Naturel | |
130 mm |