Learn More
Gosselin™ Seaux en polypropylène avec poignée
Code produit. 11733264
Click to view available options
Capacité (métrique):
3000 mL
5700 mL
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
45 pièces
75 pièces
80 pièces
Code produit. 11733264
Marque: Gosselin™ JT5705
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Option idéale pour le stockage général en laboratoire. Les seaux en PP avec poignée Gosselintrade; sont fabriqués en PP blanc.
ulliProduit non stérile/liliPoignée de transport pratique/liliCouvercle avec joint d’inviolabilité/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Godet
Capacité (métrique) 5700 mL
Matériau Polypropylène
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité DIV, CE Ndeg;1935/2004
Couleur Blanc
Diamètre (métrique) du fond 188 mm
Diamètre (métrique) externe 210 mm
Diamètre (métrique) supérieur 226 mm
Hauteur (métrique) 195 mm
Comprend Bouchon, poignées et couvercles à clipser
Quantité 45 Paquets