Learn More
Tubes en PP à base circulaire de 10 ml Gosselin™
Click to view available options
Type de bouchon:
Bouchon droit
N°
Oui; Bouchon á ailettes
Conditionnement:
1000 pièces
1250 pièces
Description
- PP naturel
- Capacité nominale de 10 ml
- Produit certifié conforme CE N°1935/2004, ISO 11137 : Nil
- Sans bouchon / capsule
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | UL, ISO 11137 |
| Couleur de bouchon | Rouge |
| Matériau du bouchon | PEBD |
| Couleur | Naturel |
| Capacité (métrique) | 10 mL |
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec | Pour les applications cliniques et environnementales, les produits laitiers, les industries, la microbiologie |
| Conditionnement | 250BG |
| Quantité | 1 000/carton |
| Avec rebord | Non |
| Afficher plus |