Learn More
Tubes en PP à base circulaire de 10 ml Gosselin™
Code produit. 11758064
Click to view available options
Type de bouchon:
Bouchon droit
Oui; Bouchon á ailettes
Conditionnement:
1000 pièces
1250 pièces
Code produit. 11758064
Marque: Gosselin TR9523
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En PP. Les bouchons pour tubes en PP à base circulaire de 10 ml Gosselin™ sont vendus séparément.
  • PP naturel 
  • Capacité nominale de 10 ml
  • Produit certifié conforme CE N°1935/2004, ISO 11137 : Nil
  • Sans bouchon / capsule
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité UL, ISO 11137
Matériau du bouchon Néant
Couleur Naturel
Capacité (métrique) 10 mL
Matériau Polypropylène
À utiliser avec Pour les applications cliniques et environnementales, les produits laitiers, les industries, la microbiologie
Conditionnement 250BG
Quantité 1 250/carton
Avec rebord Non
Stérilité Stérile
Diamètre (métrique) 15,4 mm
Type de bouchon
Type de produit Tube à fond rond