Learn More
Corning™ Flacons de polyéthylène téréphtalate octogonaux
268.62 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23288" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23288" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité:
16,9 oz, 500 ml
16,9 oz., 500 ml
33,8 oz., 1000 ml
4,2 oz., 125 ml
8,45 oz., 250 ml
Couleur de bouchon:
Naturel
Conditionnement:
Boîte avec film rétractable
Boîte filmée sur plateau
En vrac
Description
- Polyéthylène téréphtalate (PET) incassable avec une transparence équivalente à celle du verre
- Graduations moulées
- Bouchon en polyéthylène haute densité (PEHD) inviolable
- Conditionné sous film avec ou sans plateau dans un sachet extérieur plié
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Capacité | 8,45 oz., 250 ml |
Capacité (métrique) | 250 ml |
Capacité (impériale) | 8,45 oz. |
Couleur | Transparent |
Diamètre (impériale) | 1,2 in |
Matériau | PET |
Longueur (métrique) | 63 mm |
Conditionnement | En vrac |
Stérilité | Stérile |
Largeur (métrique) | 63 mm |