Description
Obturateur pour flacon double fermeture avec col intérieur de 58mm. Conditionnement: 1 sachet de 1500 obturateurs
Spécification
Spécification
Couleur | Naturel |
Matériau | PEBD |
Quantité | 1500/carton |
Certifications/Conformité | EC N°1935/2004 |
Diamètre (métrique) | 58 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Joints en PEBD naturel Gosselin™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu