Learn More
Gosselin™ Flacons carrés 1 L gradués en PEHD
Click to view available options
Type de bouchon:
Double
Ouate
Simple
Certifications/Conformité:
CE N°1935/2004, ISO 11137
CE, DIV, CE N°1935/2004
CE, IVD, EC N°1935/2004, ISO 11137
EC N°1935/2004
Matériau du bouchon:
HDPE
PEBD
Couleur de bouchon:
Blanc
Bleu
Rouge
Description
- Produit incassable
- Graduations moulées
- Grand col large
- Plastique PEHD translucide
- Disponibilité en version aseptique ou stérilisée
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 1 L |
Couleur | Naturel |
Description | Carré |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 58 mm |
Comprend | Bouchon à vis en PEBD bleu simple fixé |
Matériau | PEHD |
Longueur (métrique) | 95 mm |
Nb par paquet | 90/carton |
Stérilité | Non stérile |
Largeur (métrique) | 76mm |