Learn More
Gosselin™ Flacons en PEHD carrés
Code produit. p-8002247
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1 000 ml
1000 ml
Hauteur (métrique):
146 mm
148 mm
160 mm
182 mm
Comprend:
Thiosulfate de sodium 120 mg/L
Thiosulfate de sodium 20 mg/L
Conditionnement:
Emballage individuel
En vrac
Conditionnement:
100 pièces
77 pièces
Code produit. 11724644
Marque: Gosselin™ HFC51002
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Prédosé avec du thiosulfate de sodium pour inhiber l’action du chlore, du brome et de l’ozone dissous dans l’eau. Les flacons carrés en PEHD Gosselin™ sont fabriqués en PEHD translucide avec une surface graduée.
  • Produit incassable
  • Les flacons sont assemblés avec un bouchon à vis (inviolabilité non engagée)
  • Produit stérilisé par irradiation avec certificat de stérilisation décollable sur le carton extérieur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Couleur Naturel
Diamètre (métrique) intérieur de col 29mm
Comprend Thiosulfate de sodium 120 mg/L
Matériau HDPE
Longueur (métrique) 70mm
Conditionnement En vrac
Stérilité Stérile
Largeur (métrique) 70 mm
Couleur de bouchon Rouge
Graduations Oui
Certifications/Conformité CE N°1935/2004, ISO 11137
Closure Included Oui
Forme Carré
Hauteur (métrique) 148 mm
Matériau du bouchon PEBD
Type de bouchon Bouchon à charnière rouge inviolable 29 mm