Learn More
Gosselin™ Flacons rectangulaires avec bouchon à vis inviolable
Code produit. 11753293
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
Couleur de bouchon:
Blanc
Rouge
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
Assemblé
Non assemblée
Conditionnement:
170 pièces
312 pièces
Code produit. 11753293
Marque: Gosselin™ FV25003
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Excellente solution de stockage des liquides et des solides en laboratoire. Les flacons rectangulaires Gosselin™ avec bouchon à vis inviolable sont fabriqués en PEHD translucide.
  • Produit incassable
  • Graduations inversées
  • Système de bouchon étanche
  • Disponibilité en version aseptique ou stérile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Couleur Translucide
Diamètre (métrique) intérieur de col 20 mm
Comprend Bouchon à vis en PEHD blanc avec joint profilé
Matériau PEHD
Longueur (métrique) 60 mm
Conditionnement Assemblé
Quantité 312/carton
Stérilité Stérile
Largeur (métrique) 45 mm
Couleur de bouchon Blanc
Graduations Oui
Certifications/Conformité EC N°1935/2004
Closure Included Oui
Forme Rectangle
Hauteur (métrique) 155 mm
Type de produit Storage Bottle
Matériau du bouchon HDPE
Type de bouchon Bouchon à vis inviolable