Learn More
Gosselin™ Flacons rectangulaires avec bouchon à vis inviolable
325.05 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23288" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23288" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
Couleur de bouchon:
Blanc
Rouge
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
Assemblé
Non assemblée
Description
- Produit incassable
- Graduations inversées
- Système de bouchon étanche
- Disponibilité en version aseptique ou stérile
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Capacité (métrique) | 500 ml |
Couleur | Translucides |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 20 mm |
Comprend | Bouchon à vis rouge en PEBD avec joint profilé |
Matériau | PEHD |
Longueur (métrique) | 72 mm |
Conditionnement | Assemblé |
Quantité | 170/carton |
Stérilité | Stérile |
Largeur (métrique) | 52 mm |