Learn More
Gosselin™ Flacons en PEHD carrés
Code produit. 11703094
Click to view available options
Couleur de bouchon:
Blanc
Rouge
Diamètre (métrique) intérieur de col:
22mm
22 mm
28 mm
29 mm
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
100 pièces
77 pièces
Code produit. 11703094
Marque: Gosselin™ FC51002
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Prédosage avec du thiosulfate de sodium pour inhiber l’action du chlore, du brome et de l’ozone dissous dans l’eau. Les flacons carrés en PEHD Gosselin™ sont en PEHD translucide.
  • Incassables
  • Avec graduations moulées
  • Avec bouchon à vis avec joint moulé ou bouchon à charnière avec lèvre intérieure et bague de sécurité
  • Stérilisées par irradiation avec certificat de stérilisation décollable sur le carton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Couleur Translucide
Diamètre (métrique) intérieur de col 29 mm
Comprend Bouchon à charnière en PEBD rouge
Matériau PEHD
Longueur (métrique) 70mm
Quantité 100/carton
Stérilité Stérile
Largeur (métrique) 70 mm
Couleur de bouchon Rouge
Certifications/Conformité CE N°1935/2004, ISO 11137
Closure Included Oui
Jetable Oui
Bouche Étroit
Forme Carré
Hauteur (métrique) 148 mm
Matériau du bouchon PEBD
Type de bouchon Bouchon à charnière