Learn More
Gosselin™ Flacons carrés en PEHD naturel
Click to view available options
Type de bouchon:
Bouchon à vis
Bouchon à vis avec joint
Bouchon à vis avec joint d’étanchéité
Bouchon à vis ouaté
Matériau du bouchon:
HDPE
PEBD
Certifications/Conformité:
CE N°1935/2004, ISO 11137
CE, DIV, CE N°1935/2004
CE, IVD, EC N°1935/2004, ISO 11137
EC N°1935/2004
Couleur de bouchon:
Blanc
Bleu
Rouge
Description
- Produit incassable
- Graduations moulées
- Grand col large
- Plastique PEHD translucide
- Produit stérile ou aseptique par irradiation
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 500 ml |
Couleur | Naturel |
Description | Carré |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 58 mm |
Comprend | Double red HDPE screw cap and natural seal |
Matériau | PEHD |
Longueur (métrique) | 76 mm |
Nb par paquet | 150/Carton |
Stérilité | Non stérile |
Largeur (métrique) | 76 mm |