Learn More
Gosselin™ Flacons carrés en PEHD naturel
Code produit. 11723084
Click to view available options
Type de bouchon:
Bouchon à vis
Bouchon à vis avec joint
Bouchon à vis avec joint d’étanchéité
Bouchon à vis ouaté
Matériau du bouchon:
HDPE
PEBD
Certifications/Conformité:
CE N°1935/2004, ISO 11137
CE, DIV, CE N°1935/2004
CE, IVD, EC N°1935/2004, ISO 11137
EC N°1935/2004
Couleur de bouchon:
Blanc
Bleu
Rouge
Excellente solution de stockage des liquides et des solides en laboratoire. Les flacons carrés gradués en PEHD Gosselin™ sont fournis avec un bouchon simple, un bouchon double ou un bouchon étanche.
  • Produit incassable
  • Graduations moulées
  • Grand col large
  • Plastique PEHD translucide
  • Produit stérile ou aseptique par irradiation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Couleur Naturel
Description Carré
Diamètre (métrique) intérieur de col 58 mm
Comprend Bouchon à vis PEBD bleu unique
Matériau HDPE
Longueur (métrique) 76 mm
Nb par paquet 175/carton
Stérilité Non stérile
Largeur (métrique) 76mm
Couleur de bouchon Bleu
Certifications/Conformité EC N°1935/2004
Closure Included Oui
Jetable Oui
Graduated Oui
Hauteur (métrique) 122 mm
Matériau du bouchon PEBD
Type de bouchon Bouchon à vis