Learn More
Gosselin™ Flacons carrés 2 L gradués en PEHD
Click to view available options
Couleur:
Naturel
Translucide
Translucides
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Type de bouchon:
Bouchon à vis
Bouchon à vis avec tampon
Bouchon à vis double
Bouchon à vis inviolable
Bouchon à vis unique
Double
Couleur de bouchon:
Blanc
Bleu
Rouge
Description
- Produit incassable
- Graduations moulées
- Grand col large
- Plastique PEHD translucide
- Disponibilité en version aseptique ou stérilisée
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 2 L |
Couleur | Naturel |
Description | Carré |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 58 mm |
Comprend | Bouchon à vis en PEHD double, joint et étiquette blanche |
Matériau | PEHD |
Longueur (métrique) | 109mm |
Nb par paquet | 50/carton |
Stérilité | Non stérile |
Largeur (métrique) | 96 mm |