Learn More
Gosselin™ Flacons rond PEHD
Click to view available options
Type de bouchon:
Bouchon à vis avec tampon
Bouchon à vis double
Bouchon à vis unique
Stérilité:
Ionisé
Non stérile
Stérile
Description
- Produit incassable
- Qualité alimentaire
- Stérilisation par ionisation
- Certificat de stérilisation détachable sur chaque carton
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 50 ml |
Couleur | Translucide |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 27 mm |
Matériau | PEHD |
Quantité | 600 /carton |
Stérilité | Non stérile |
Largeur (métrique) | 36mm |
Couleur de bouchon | Rouge |
Certifications/Conformité | EC N°1935/2004 |
Closure Included | Oui |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Gosselin™ Flacons rond PEHD >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu