Learn More
Flacons ronds Gosselin™ ; 500 ml ; PEHD naturel
Code produit. p-8002233
Click to view available options
Type de bouchon:
Bouchon à vis avec tampon
Bouchon à vis double
Bouchon à vis unique
Matériau du bouchon:
HDPE
Polyéthylène
Trésylène
Certifications/Conformité:
CE N°1935/2004
CE N°1935/2004, ISO 11137
Conditionnement:
140 pièces
Code produit. 11713094
Marque: Gosselin LR50001
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En PEHD. Les flacons ronds de 500 ml en PEHD naturel Gosselin™ sont disponibles avec un bouchon simple, un bouchon double ou un bouchon étanche.
  • Flacons ronds et carrés à usage unique en PEHD de 50 ml à 2 500 ml
  • Trois bouchons différents disponibles : Bouchon à vis rouge à filetage long, fermeture simple ; Bouchon à vis rouge avec fermeture double et joint en polyéthylène ; Bouchon à vis étanche rouge avec joint Tresylene (100 ml à 1 000 ml uniquement)
  • Les flacons sont montés avec un bouchon à vis et disposés dans des boîtes
  • Version aseptique ou stérilisée par irradiation avec certificat de stérilisation décollable
  • Les flacons de 2 500 ml sont dotés de bouchons blancs
  • Produit destiné exclusivement à la recherche, sauf indication contraire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Couleur Naturel
Matériau PEHD
Longueur (métrique) 80mm
Quantité 140/boîte
Stérilité Non stérile
Largeur (métrique) 80 mm
Couleur de bouchon Rouge
Certifications/Conformité CE N°1935/2004
Closure Included Oui
Forme Rond
Hauteur (métrique) 136 mm
Matériau du bouchon Polyéthylène
Diamètre (métrique) 58 mm
Type de bouchon Bouchon à vis double