Learn More
Gosselin™ Flacons ronds de 250 ml en PEHD naturel Gosselin™
Code produit. 11703303
Click to view available options
Type de bouchon:
Bouchon à vis
Bouchon à vis avec tampon
Bouchon à vis double
Bouchon à vis unique
Matériau du bouchon:
HDPE
PEBD
Polyéthylène
Trésylène
Couleur de bouchon:
Bleu
Rouge
Certifications/Conformité:
CE N°1935/2004
CE N°1935/2004, ISO 11137
EC N°1935/2004
Conditionnement:
145 pièces
Code produit. 11703303
Marque: Gosselin™ LR25005
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En PEHD. Les flacons ronds de 250 ml en PEHD naturel Gosselin™ sont disponibles avec un bouchon simple, un bouchon double ou un bouchon étanche.
  • Flacons ronds et carrés à usage unique en PEHD de 50 ml à 2 500 ml
  • Trois bouchons différents disponibles : Bouchon à vis rouge à filetage long, fermeture simple ; Bouchon à vis rouge avec fermeture double et joint en polyéthylène ; Bouchon à vis étanche rouge avec joint Tresylene (100 ml à 1 000 ml uniquement)
  • Les flacons sont montés avec un bouchon à vis et disposés dans des boîtes
  • Version aseptique ou stérilisée par irradiation avec certificat de stérilisation décollable
  • Les flacons de 2 500 ml sont dotés de bouchons blancs
  • Produit destiné exclusivement à la recherche, sauf indication contraire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Couleur Naturel
Comprend Bouchon à vis en PEHD bleu et joint naturel
Matériau HDPE
Longueur (métrique) 60 mm
Quantité 145/carton
Stérilité Non stérile
Largeur (métrique) 60 mm
Couleur de bouchon Bleu
Certifications/Conformité EC N°1935/2004
Closure Included Oui
Forme Rond
Hauteur (métrique) 125 mm
Matériau du bouchon HDPE
Diamètre (métrique) 37 mm
Type de bouchon Bouchon à vis