Learn More
Gosselin™ Flacons carrés en PEHD 150 ml
279.82 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23288" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23288" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Non stériles
Stérile
Description
- Grande ouverture
- Produit incassable
- Produit stérile ou aseptique par irradiation
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Capacité (métrique) | 150 ml |
Couleur | Naturel |
Description | Carré |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 37 mm |
Matériau | PEHD |
Longueur (métrique) | 50mm |
Stérilité | Stérile |
Largeur (métrique) | 50 mm |
Couleur de bouchon | Rouge |
Certifications/Conformité | EC N°1935/2004 |