Learn More
Gosselin™ Tubes à essai à base circulaire de 10 ml
Code produit. p-8001968
Click to view available options
Couleur de bouchon:
Blanc
Rouge
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 11723284
Marque: Gosselin™ TP1001
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Grande résistance à la centrifugation jusqu’à 3000 xg avec un adaptateur approprié dans un rotor équilibré. Les tubes à essai à base circulaire Gosselin™ de 10 ml sont fabriqués en PS.
  • Base à jupe
  • Pour un usage en laboratoire
  • Compatibilité avec les systèmes d’automatisation
  • Tous les tubes sont marqués CE + DIV
  • Disponibilité en version aseptique ou stérilisée
  • Produit disponible avec bouchon rouge ou blanc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité UL, ISO 11137
Couleur de bouchon Rouge
Matériau du bouchon PEBD
Couleur Naturel
Capacité (métrique) 10 mL
Matériau Polypropylène
À utiliser avec Pour les applications cliniques et environnementales, les produits laitiers, les industries, la microbiologie
Comprend Base à jupe
Conditionnement 250BG
Quantité 1 000/carton
Avec rebord Non
Stérilité Stérile
Diamètre (métrique) 15,8 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Type de produit Tube à fond plat