Learn More
Gosselin™ Tubes à essai à base circulaire de 10 ml
Grande résistance à la centrifugation jusqu’à 3000 xg avec un adaptateur approprié dans un rotor équilibré. Les tubes à essai à base circulaire Gosselin™ de 10 ml sont fabriqués en PS.
Marque:  Gosselin™ TP10-01
301.32 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23288" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 7.00000kg
Code produit. 11723284
  • 400.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 20-11-2024
Description
  • Base à jupe
  • Pour un usage en laboratoire
  • Compatibilité avec les systèmes d’automatisation
  • Tous les tubes sont marqués CE + DIV
  • Disponibilité en version aseptique ou stérilisée
  • Produit disponible avec bouchon rouge ou blanc
Spécification
Spécification
CE, IVD, ISO 11137
PEBD
10 mL
Pour les applications cliniques et environnementales, les produits laitiers, les industries, la microbiologie
250BG
Non
15,8 mm
Tube à fond plat
Rouge
Naturel
PP
Base à jupe
1 000/carton
Stérile
Bouchon à vis